Principaux documents
COM466006798
Combi-Blocks, Inc.
1-Boc-4-[3-(methoxycarbonyl)phenyl]piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.4
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-(methoxycarbonyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H25NO4/c1-18(2,3)23-17(21)19-10-8-13(9-11-19)14-6-5-7-15(12-14)16(20)22-4/h5-7,12-13H,8-11H2,1-4H3
Clé InChI
YPSXKQOXINPENS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6846
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6846