Principaux documents
COM456879086
Combi-Blocks, Inc.
2-Acetamido-4-chlorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(acetylamino)-4-chlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3/c1-5(12)11-8-4-6(10)2-3-7(8)9(13)14/h2-4H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
SONOHJNKSOBNKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9907
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9907