Principaux documents
COM456878978
Combi-Blocks, Inc.
4-Cyano-N-propylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-cyano-N-propylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-2-7-13-11(14)10-5-3-9(8-12)4-6-10/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
RLFJQXGIIOLVKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4231
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4231