Principaux documents
COM456878719
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-benzyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.33
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-benzyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H16N2O2/c1-2-21-17(20)14-8-9-16-15(10-14)18-12-19(16)11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10,12H,2,11H2,1H3
Clé InChI
IJZLGNAFMMIBGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9345
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9345