Principaux documents
COM456878711
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-butyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 1-butyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c1-3-5-8-16-10-15-12-9-11(6-7-13(12)16)14(17)18-4-2/h6-7,9-10H,3-5,8H2,1-2H3
Clé InChI
ZPRNYXHAECWWEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9325
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9325