Principaux documents
COM448686682
Combi-Blocks, Inc.
5-tert-butyl 6-methyl (6S)-3H,4H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine-5,6-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.31
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(tert-butyl) 6-methyl (S)-3,4,6,7-tetrahydro-5H-imidazo[4,5-c]pyridine-5,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19N3O4/c1-13(2,3)20-12(18)16-6-9-8(14-7-15-9)5-10(16)11(17)19-4/h7,10H,5-6H2,1-4H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
Clé InChI
LGMBOMJYCVXRBA-JTQLQIEISA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1618
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1618