Principaux documents
COM448685651
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-4-(4-trifluoromethylphenyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-fluoro-4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H8F4O2/c15-12-7-9(3-6-11(12)13(19)20)8-1-4-10(5-2-8)14(16,17)18/h1-7H,(H,19,20)
Clé InChI
XZWHWMITJFDUPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2064
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2064