Principaux documents
COM448685389
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-4-(3-methylphenyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-fluoro-3'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11FO2/c1-9-3-2-4-10(7-9)12-6-5-11(14(16)17)8-13(12)15/h2-8H,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
RWEMRZDXBYIYDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8807
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8807