Principaux documents
COM448685302
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydroxy-5-(4-t-butylphenyl)isonicotinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.32
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(4-tert-butylphenyl)-2-hydroxyisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO3/c1-16(2,3)11-6-4-10(5-7-11)13-9-17-14(18)8-12(13)15(19)20/h4-9H,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
YQBLRHVZFWIFLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7412
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7412