Principaux documents
COM448685138
Combi-Blocks, Inc.
2-Cyano-5-(3-formylphenyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3'-formyl-3-hydroxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c15-8-13-5-4-12(7-14(13)17)11-3-1-2-10(6-11)9-16/h1-7,9,17H
Clé InChI
ORIFYTFYZTXXMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-3096
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-3096