Principaux documents
COM448685032
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Chloro-2-methoxyphenyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.68
Numéro MDL:
Iupac Name
4'-chloro-2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C13H11ClO2/c1-16-13-8-10(14)4-7-12(13)9-2-5-11(15)6-3-9/h2-8,15H,1H3
Clé InChI
KQLYNMZESILFFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1761
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1761