Documents
COM448684887
Combi-Blocks, Inc.
4-(5-Carboxy-2-fluorophenyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.22
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro[1,1'-biphenyl]-3,4'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9FO4/c15-12-6-5-10(14(18)19)7-11(12)8-1-3-9(4-2-8)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)
Clé InChI
VBAURUWJCUZANA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1266
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1266