Principaux documents
COM448684853
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Methoxy-5-methylphenyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2'-methoxy-5'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-10-3-8-14(18-2)13(9-10)11-4-6-12(7-5-11)15(16)17/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
UJMQXIMMGHIXGK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1143
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1143