Principaux documents
COM448684337
Combi-Blocks, Inc.
1-Butyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-butyl-2-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-3-4-7-15-9(2)14-11-8-10(13(16)17)5-6-12(11)15/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
BELVDXFGPYHCJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9115
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9115