Principaux documents
COM448684147
Combi-Blocks, Inc.
Potassium trifluoro(2-fluoro-3-methoxyphenyl)boranuide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.03
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(2-fluoro-3-methoxyphenyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H6BF4O.K/c1-13-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10,11)12;/h2-4H,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
IHBXWAPECAKIQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-2460
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-2460