Principaux documents
COM448683897
Combi-Blocks, Inc.
4-Isobutoxy-3-methoxy-benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isobutoxy-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-8(2)7-16-10-5-4-9(12(13)14)6-11(10)15-3/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
SBHFJHQPZDLFTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9525
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9525