Principaux documents
COM448682355
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-4-morpholinoaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(4-morpholinyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13FN2O.ClH/c11-9-7-8(1-2-10(9)12)13-3-5-14-6-4-13;/h1-2,7H,3-6,12H2;1H
Clé InChI
JBXANJJLTOFWCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-6947
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-6947