Principaux documents
COM448681788
Combi-Blocks, Inc.
4-Piperidinoaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.72
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-piperidinyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.ClH/c12-10-4-6-11(7-5-10)13-8-2-1-3-9-13;/h4-7H,1-3,8-9,12H2;1H
Clé InChI
HYLYCYONEOJCCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-5988
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-5988