Principaux documents
COM448680722
Combi-Blocks, Inc.
3-(Aminosulfonyl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(aminosulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H,(H2,8,11,12)
Clé InChI
PWSQDFHPBVRXTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-4108
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-4108