Principaux documents
COM448679694
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopentylthiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-cyclopentylthiourea
Inchi Code
1S/C6H12N2S/c7-6(9)8-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H3,7,8,9)
Clé InChI
VEJCUYXHMQFYGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-2004
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-2004