Key Documents
COM448677167
Combi-Blocks, Inc.
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-pyrimidinyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H7N3O/c12-8-9-4-1-2-5-10(9)15-11-13-6-3-7-14-11/h1-7H
Clé InChI
FRWUEBTUQAVVSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-8114
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-8114