Principaux documents
COM448669801
Combi-Blocks, Inc.
3-(N-Dibutylamino)methyl-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.32
Numéro MDL:
Iupac Name
N-butyl-N-(2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)butan-1-amine
Inchi Code
1S/C21H35BFNO2/c1-7-9-13-24(14-10-8-2)16-17-15-18(11-12-19(17)23)22-25-20(3,4)21(5,6)26-22/h11-12,15H,7-10,13-14,16H2,1-6H3
Clé InChI
YQHGORXBLHFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5808
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5808