Principaux documents
COM448669723
Combi-Blocks, Inc.
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-thienylmethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c1-2-9(12-7-1)8-10-3-5-11-6-4-10/h1-2,7H,3-6,8H2
Clé InChI
WUURQTRNCPVWAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5714
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5714