Principaux documents
COM448669673
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-[4-(chloromethyl)phenyl]pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.54
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-[4-(chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H8BrClN2/c11-9-6-13-14(7-9)10-3-1-8(5-12)2-4-10/h1-4,6-7H,5H2
Clé InChI
SHZYJXGNZXQYDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5624
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5624