Key Documents
COM448669404
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-2-fluoro-3-(phenylaminomethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.14
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-bromo-2-fluorobenzyl)aniline
Inchi Code
1S/C13H11BrFN/c14-12-8-4-5-10(13(12)15)9-16-11-6-2-1-3-7-11/h1-8,16H,9H2
Clé InChI
FPKPESXDZQQKGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5215
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5215