Key Documents
COM448669313
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-2-propanoyl-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.07
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[5-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-1-propanone
Inchi Code
1S/C10H8BrF3O2/c1-2-8(15)7-5-6(11)3-4-9(7)16-10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
XBWOEZQMXBRJDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5121
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5121