Principaux documents
COM448668714
Combi-Blocks, Inc.
2-Piperidino-3-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-5-4-6-15-10(9)16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-8H2
Clé InChI
ZNYHIWMJPXRGPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1108
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1108