Principaux documents
COM448668636
Combi-Blocks, Inc.
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-12-11(13)8-9-5-4-6-10(7-9)14-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
SOEZMPWNUSHQPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4225
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4225