Principaux documents
COM448668603
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-3-iodobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.1
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-3-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C10H10INO/c11-8-3-1-2-7(6-8)10(13)12-9-4-5-9/h1-3,6,9H,4-5H2,(H,12,13)
Clé InChI
DLBMAYNAZULIMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4164
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4164