Key Documents
COM448667703
Combi-Blocks, Inc.
2,2,5,6-Tetramethyl-4h-1,3-dioxin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,5,6-tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-5-6(2)10-8(3,4)11-7(5)9/h1-4H3
Clé InChI
NZEPEQVPVAXLSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5620
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5620