Principaux documents
COM448667672
Combi-Blocks, Inc.
6-Methyl-2h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.18
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-7-3-2-4-8-10-9(12)5-6-11(7)8/h2-6H,1H3
Clé InChI
XVVOALIRSDLWJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5087
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5087