Key Documents
COM448665331
Combi-Blocks, Inc.
2-Methylacrylic acid 2-oxo-tetrahydrofuran-3-yl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-oxotetrahydro-3-furanyl 2-methylacrylate
Inchi Code
1S/C8H10O4/c1-5(2)7(9)12-6-3-4-11-8(6)10/h6H,1,3-4H2,2H3
Clé InChI
QSUJHKWXLIQKEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-8915
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-8915