Principaux documents
COM448664892
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride hydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.51
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-bromophenyl)hydrazine hydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2.ClH.H2O/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;;/h1-4,9H,8H2;1H;1H2
Clé InChI
JCRKWXLANBZBLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7213
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7213