Principaux documents
COM448664750
Combi-Blocks, Inc.
(3S)-(-)-3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.61
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-[(3S)-3-pyrrolidinyl]acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9F3N2O.ClH/c7-6(8,9)5(12)11-4-1-2-10-3-4;/h4,10H,1-3H2,(H,11,12);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
CMZSIQCZAFAEDH-WCCKRBBISA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-6588
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-6588