Principaux documents
COM448664472
Combi-Blocks, Inc.
Potassium 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxymethyltrifluoroborate
About This Item
Poids moléculaire :
284.13
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(2,5,8,11-tetraoxadodec-1-yl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C8H17BF3O4.K/c1-13-2-3-14-4-5-15-6-7-16-8-9(10,11)12;/h2-8H2,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
UIIPMTVICHIPEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5537
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5537