Principaux documents
COM448663592
Combi-Blocks, Inc.
2-Iodobenzenesulfonic acid dihydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-iodobenzenesulfonic acid dihydrate
Inchi Code
1S/C6H5IO3S.2H2O/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;;/h1-4H,(H,8,9,10);2*1H2
Clé InChI
KTRRNQJQOURTCC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2049
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2049