Principaux documents
COM448662089
Combi-Blocks, Inc.
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
bis(4-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutyl) ether
Inchi Code
1S/C8Cl2F16O/c9-5(19,20)1(11,12)3(15,16)7(23,24)27-8(25,26)4(17,18)2(13,14)6(10,21)22
Clé InChI
YGAVLUGHTWKNCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8979
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8979