Principaux documents
COM448661210
Combi-Blocks, Inc.
1-Iodo-1h,1h-perfluorohexane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-undecafluoro-6-iodohexane
Inchi Code
1S/C6H2F11I/c7-2(8,1-18)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h1H2
Clé InChI
NVPYUCSZZRWYML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8028
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8028