Principaux documents
COM448660860
Combi-Blocks, Inc.
4,4,4-Trifluorobutyl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluorobutyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C5H6F6O3S/c6-4(7,8)2-1-3-14-15(12,13)5(9,10)11/h1-3H2
Clé InChI
RBNDTPRHAUMXNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7653
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7653