Principaux documents
COM448660688
Combi-Blocks, Inc.
Chloroacetyl-dl-norleucine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.66
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(chloroacetyl)norleucine
Inchi Code
1S/C8H14ClNO3/c1-2-3-4-6(8(12)13)10-7(11)5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
NTOGPWIZAGBRID-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7469
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7469