Key Documents
COM448658292
Combi-Blocks, Inc.
5-Iodo-2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride hydrate
About This Item
Poids moléculaire :
313.57
Numéro MDL:
Iupac Name
5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C9H10IN.ClH.H2O/c10-8-2-1-6-4-9(11)5-7(6)3-8;;/h1-3,9H,4-5,11H2;1H;1H2
Clé InChI
JVOVNYUUWYMBSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
90%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4902
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4902