Key Documents
COM448657667
Combi-Blocks, Inc.
1-(9H-Purin-6-yl)pyrrolidin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(9H-purin-6-yl)-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C9H11N5O/c15-6-1-2-14(3-6)9-7-8(11-4-10-7)12-5-13-9/h4-6,15H,1-3H2,(H,10,11,12,13)
Clé InChI
WTXHMKVIECZUNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4236
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4236