Principaux documents
COM448657610
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropanoyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.83
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropanoyl bromide
Inchi Code
1S/C3Br2F4O/c4-1(10)2(5,6)3(7,8)9
Clé InChI
UOXZNFHPGQEABB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4177
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4177