Principaux documents
COM448654386
Combi-Blocks, Inc.
Sodium 1-undecanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
sodium 1-undecanesulfonate
Inchi Code
1S/C11H24O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(12,13)14;/h2-11H2,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMQUCVJHLWQHT-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0774
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0774