Principaux documents
COM448651783
Combi-Blocks, Inc.
Chromium hydroxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
trihydroxychromium
Inchi Code
1S/Cr.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Clé InChI
VQWFNAGFNGABOH-UHFFFAOYSA-K
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7991
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7991