Documents
COM448644585
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-d-galactopyranoside
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.68
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-D-galactopyranoside
Inchi Code
1S/C35H38O6/c1-36-35-34(40-25-30-20-12-5-13-21-30)33(39-24-29-18-10-4-11-19-29)32(38-23-28-16-8-3-9-17-28)31(41-35)26-37-22-27-14-6-2-7-15-27/h2-21,31-35H,22-26H2,1H3/t31-,32+,33+,34-,35?/m1/s1
Clé InChI
IXEBJCKOMVGYKP-KUTUMLQASA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-0265
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-0265