Principaux documents
COM448643629
Combi-Blocks, Inc.
3-(Diethylphosphono)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(diethoxyphosphoryl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H15O5P/c1-3-11-13(10,12-4-2)6-5-7(8)9/h3-6H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
YLIOJOOKMJEHJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9156
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9156