Principaux documents
COM448641665
Combi-Blocks, Inc.
[2-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)13-6-4-3-5-12(13)11-16/h3-6,16H,2,7-11H2,1H3
Clé InChI
KRYOTUHYCVJRAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-6759
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-6759