Principaux documents
COM448638422
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-7-nitroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-7-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-3-4-11-9-5-6(12(13)14)1-2-7(8)9/h1-5H
Clé InChI
YYOHOYWWIXLLDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-2749
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-2749