Principaux documents
COM448637907
Combi-Blocks, Inc.
2-Acetamido-5-ethylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.73
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(acetylamino)-5-ethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO3S/c1-3-8-4-5-9(12-7(2)13)10(6-8)16(11,14)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
KUXZLAXOUBDPOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-2121
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-2121